Key Documents
8.21745
Sigma-Aldrich
trans-Decahydronaphthalene
for synthesis
Sinonimo/i:
trans-Decahydronaphthalene, trans-Decalin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
207-771-4
Tensione di vapore
4.2 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥96.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
255 °C
Limite di esplosione
0.7-4.9 % (v/v)
P. eboll.
185 °C/1008 hPa
Punto di fusione
-32.5--31.5 °C
Temp. transizione
flash point 54 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.869 - 0.871
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup