Documenti fondamentali
8.21240
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methoxyphenylacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-166-4
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
P. ebollizione
138-140 °C/4 hPa
Punto di fusione
86-88 °C
Temp. transizione
flash point 193 °C
Densità bulk
440 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
379.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
193 °C