Key Documents
8.21047
Sigma-Aldrich
Methyl propionate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl propionate, Propionic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
209-060-4
Tensione di vapore
90 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
465 °C
Potenza
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.5-13 % (v/v)
Punto di fusione
-87 °C
Temp. transizione
flash point -2 °C
Solubilità
5 g/L
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.918
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup