Documenti fondamentali
8.20970
Sigma-Aldrich
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
Scegli un formato
25 G
31,30 €
100 G
122,00 €
31,30 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
31,30 €
100 G
122,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
204-905-3
NACRES:
NA.22
31,30 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Punto di fusione
>350 °C
Temp. transizione
flash point >400 °C
Solubilità
0.87 g/L
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1C(=O)c2c3c4c(c5c6c(c4cc2)ccc7c6c(cc5)C(=O)OC7=O)ccc3C1=O
InChI
1S/C24H8O6/c25-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(28)30-23(15)27)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(26)29-21)19(13)17(9)11/h1-8H
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1