Documenti
8.20890
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
About This Item
Formula condensata:
4-[4-(NO2)C6H4CH2]C5H4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
Numero indice EU:
214-108-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
68-71 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-13-8-6-11/h1-8H,9H2
MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 72 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3