Documenti
8.20775
Sigma-Aldrich
Methyl methanesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid methyl ester, MMS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
200-625-0
Tensione di vapore
0.8 hPa ( 59 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
203 °C/1013 hPa
Punto di fusione
20 °C
Temp. transizione
flash point 104 °C
Densità
1.30 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.298 - 1.299
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Contenuto correlato
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.