Documenti fondamentali
8.20575
Sigma-Aldrich
2,7-Fluorenediammonium dichloride
for synthesis
Sinonimo/i:
2,7-Fluorenediammonium dichloride, 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.17
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
236-924-8
Livello qualitativo
Punto di fusione
260-310 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2.ClH/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12;/h1-4,6-7H,5,14-15H2;1H
COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3