Documenti
8.20534
Sigma-Aldrich
5,5-Diphenylhydantoin
for synthesis
Sinonimo/i:
5,5-Diphenylhydantoin, Phenytoin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
200-328-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
550 °C
Potenza
1635 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
292-295 °C
Densità bulk
400‑450 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 292 °C
Melting range (upper value): ≤ 295 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3