Documenti fondamentali
8.20450
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
3,4-Dichlorophenol
Scegli un formato
100 G
212,00 €
212,00 €
Spedizione prevista il03 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
212,00 €
About This Item
Formula condensata:
3,4-(Cl)2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-450-5
NACRES:
NA.22
212,00 €
Spedizione prevista il03 marzo 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
P. ebollizione
253 °C/1013 hPa
Punto di fusione
66-68 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3