Key Documents
8.20448
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-Dichlorophenol, 2,5-Dichlo-1-hydroxybenzene
About This Item
Formula condensata:
2,5-(Cl)2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
209-520-4
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Potenza
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
211 °C/1013 hPa
Punto di fusione
56-58 °C
Solubilità
2000 mg/L (experimental)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Dichlorophenol for synthesis. CAS 583-78-8, chemical formula 2,5-(Cl)₂C₆H₃OH.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2