Documenti fondamentali
8.20418
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-dibromopropionate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl 2,3-dibromopropionate, 2,3-Dibromopropionic acid ethyl ester
Scegli un formato
100 ML
69,10 €
69,10 €
Spedizione prevista il25 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
69,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8Br2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
222-941-8
NACRES:
NA.22
69,10 €
Spedizione prevista il25 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
211-214 °C/992 hPa
Temp. transizione
flash point 91 °C
Densità
1.79 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrC(CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.788 - 1.790
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup