Documenti fondamentali
8.20117
Sigma-Aldrich
Azelaic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Azelaic acid
Scegli un formato
25 G
61,40 €
100 G
124,00 €
61,40 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
61,40 €
100 G
124,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
204-669-1
NACRES:
NA.22
61,40 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 178.3 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Potenza
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10 g/kg LD50, skin (Rat)
P. ebollizione
237 °C/20 hPa
Punto di fusione
106-109 °C
Temp. transizione
flash point 210 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)CCCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C - closed cup