Documenti
8.20054
Sigma-Aldrich
Aluminium tri-sec-butylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Aluminium tri-sec-butylate, Aluminium tri-sec-butanolate, Aluminium sec-butoxide
About This Item
Formula condensata:
Al[OCH(CH3)C2H5]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
218-871-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
23 hPa ( 195 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
406 °C
Potenza
401 mg/kg LD50, oral (Rat)
402 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.7-9.8 % (v/v)
P. eboll.
180-182 °C/5 hPa
Temp. transizione
flash point 26 °C
Densità
0.96 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Aluminium tri-sec-butylate can be used as:
  • A precursor in the preparation of alumina.
  • An initiator for the bulk ring-opening polymerization of δ-valerolactone and ε-caprolactone.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Oxidation of toluene in humid air by metal oxides supported on $\gamma$-alumina
Esmaeilirad M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 333, 293-307 (2017)