Documenti fondamentali
8.18736
Sigma-Aldrich
Methyl pivalate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl pivalate, Pivalic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
209-959-1
Tensione di vapore
65 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Potenza
1563 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. ebollizione
100-102 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-70 °C
Temp. transizione
flash point 6 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.875
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C