8.18671
2-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methoxyphenylacetic acid
Scegli un formato
74,60 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
74,60 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Punto di fusione
120-123 °C
Temp. transizione
flash point 117 °C (External MSDS)
Solubilità
9.2 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(cccc1)CC(=O)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
242.6 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
117 °C - (External MSDS)