Documenti fondamentali
8.18598
Sigma-Aldrich
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether, Isopropoxymethyloxirane, Isopropyl glycidyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
223-672-9
Tensione di vapore
13 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
290 °C
Potenza
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
9650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 188 g/L in H2O)
P. eboll.
137 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 33 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)7-3-6-4-8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
NWLUZGJDEZBBRH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.918 - 0.920
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup