Documenti
8.18484
Sigma-Aldrich
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine
for synthesis
Sinonimo/i:
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine, SPE
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
222-860-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
pH
6.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
147-149 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Solubilità
500 g/L
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H21NO5S/c1-10(2)11(13)17-8-7-12(3,4)6-5-9-18(14,15)16/h1,5-9H2,2-4H3
BCAIDFOKQCVACE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1