Documenti fondamentali
8.18374
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium tert-butylate, Sodium-t-butoxide
Scegli un formato
100 G
46,10 €
1 KG
125,00 €
5 KG
514,00 €
46,10 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
46,10 €
1 KG
125,00 €
5 KG
514,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
212-741-9
NACRES:
NA.22
46,10 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
263 °C
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Free NaOH: ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C