Documenti fondamentali
8.18097
Sigma-Aldrich
Aluminium triethylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Aluminium triethylate, Aluminium triethoxide, Aluminium triethanolate, Aluminiumethoxide
About This Item
Formula condensata:
Al(OC2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
209-105-8
Forma fisica
pieces
Punto di fusione
128-131 °C
Densità
1.142 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3