Documenti fondamentali
8.18090
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride
anhydrous for synthesis
Sinonimo/i:
Chromium(III) chloride, Chromium trichloride
Scegli un formato
2 G
35,20 €
25 G
83,70 €
35,20 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 G
35,20 €
25 G
83,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl3Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-038-3
NACRES:
NA.22
35,20 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
pH
2.4-2.6 (20 °C, 50 - 53 g/L in H2O)
Punto di fusione
1152 °C
Densità
2.87 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cr+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 1.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1