Documenti fondamentali
8.18053
Sigma-Aldrich
Sodium cyanoborohydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydridoborate
Scegli un formato
5 G
66,60 €
10 G
69,50 €
25 G
128,00 €
250 G
937,00 €
500 G
1.460,00 €
66,60 €
Spedizione prevista il27 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
66,60 €
10 G
69,50 €
25 G
128,00 €
250 G
937,00 €
500 G
1.460,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3BNNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352306
Numero indice EU:
247-317-2
NACRES:
NA.22
66,60 €
Spedizione prevista il27 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
241-243 °C
Temp. transizione
flash point 70 °C
Densità
1.12 g/cm3 at 28 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[B+3].N#[C-].[H-].[H-].[H-]
InChI
1S/CN.B.Na.3H/c1-2;;;;;/q-1;+3;+1;3*-1
IVGYREMSCQFSBM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Protocols for Efficient Chemical Synthesis of N2‐Modified Guanosine Phosphate Derivatives: This research describes methods using sodium cyanoborohydride in the chemical synthesis of guanosine phosphate derivatives, essential for mRNA labeling in drug discovery applications (A Senthilvelan et al., 2023).
  • Synergistic Effect of Sodium Cyanoborohydride in Pb‐Sn Perovskite Solar Cells: Discusses the use of sodium cyanoborohydride as a multifunctional reducing agent at interfaces in perovskite solar cells, pertinent to material science, particularly in energy-related applications (J Song et al., 2023).
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C