Documenti
1.04350
Millipore
L-istidina
for biochemistry
Sinonimo/i:
Acido L-α-amino-β-(4-imidazolil)propionico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.63
Beilstein:
4168261
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
211-438-9
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline powder
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
254 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
149.55 g/L
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
770 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Risultati analitici
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (50 g/l CO₂-free water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 110 g/l, hydrochloric acid 120 g/l, calc. on dried substance): +9.2 to +10.6
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (150 °C): 7.0 - 10.0 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
L-Istidina ReagentPlus&#174;, &#8805;99% (TLC)
Sigma-Aldrich
H8000
L-Istidina