Documenti
8.14993
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl isovalerate
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Methylbutyl isovalerate, Isopentyl isopentanoate, Isoamyl isovalerate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
211-536-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
195 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 80 °C
Solubilità
0.016 g/L
Densità
0.855 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.857
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C