Key Documents
8.14763
Sigma-Aldrich
Lithium aluminium hydride
(powder) for synthesis
Sinonimo/i:
Lithium aluminium hydride, LAH, Lithium alanate, Aluminium lithium hydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4AlLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
37.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352306
Numero indice EU:
240-877-9
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
125 °C (decomposition)
Densità
0.917 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (by gasvolumetry): ≥ 97.0 %
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1