Documenti fondamentali
8.14724
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Isoamyl butyrate, Butyric acid (3-methylbutyl ester)
Scegli un formato
1 L
53,60 €
53,60 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
53,60 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-380-8
NACRES:
NA.22
53,60 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
-73 °C
Temp. transizione
flash point 59 °C
Solubilità
0.5 g/L
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCC(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C