8.14606
Sodium peroxide
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium peroxide
Scegli un formato
79,40 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
79,40 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
660 °C
Densità
2.8 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1138 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1