Documenti fondamentali
8.14483
Sigma-Aldrich
Amidosulfuric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid
Scegli un formato
100 G
28,60 €
1 KG
56,00 €
25 KG
412,00 €
28,60 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
28,60 €
1 KG
56,00 €
25 KG
412,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H3NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
226-218-8
NACRES:
NA.22
28,60 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
Stato
solid
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
Punto di fusione
205 °C (decomposition)
Solubilità
213 g/L
Densità
2.13 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1