Documenti
8.14219
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide, MTBSTFA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18F3NOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. transizione
flash point 52 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-5-6-7-15(3,4)13(2)8(14)9(10,11)12/h5-7H2,1-4H3
NEJIKZHUEMMAEF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.039
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup