8.14119
Hexadecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexadecyltrimethylammonium bromide
Stato
solid
Potenza
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
237-243 °C
Solubilità
55 g/L
Densità bulk
390 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Development of porous particles: Utilizing Hexadecyltrimethylammonium bromide in microfluidics, researchers engineered interconnected open-porous particles, which could be applied in various industrial and pharmaceutical formulations (Masaoka et al., 2024).
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
471.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
244 °C - closed cup