810533
Albumina di siero bovino, frazione V
≥98%, USA origin, moisture (Karl Fischer) 0-5.0%, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Sinonimo/i:
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Albumina di siero bovino, frazione V, pack of 100 g
Origine biologica
bovine serum
Livello qualitativo
Grado
(General Use Grade)
Saggio
≥98% (purity)
Forma fisica
lyophilized powder
Durata
48 mo.
PM
apparent mol wt 66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pack of 100 g
Origine
USA origin
tecniche
blood typing: suitable ( )
Impurezze
0-5% moisture (Karl Fischer)
Perdita
≤5%
Intervallo di pH
5.2-5.6
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Cationi in tracce
Na: 0.0-5.0 mg/g
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Esclusione di responsabilità
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.