Documenti
8.10298
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyltriethylammonium chloride, Triethylbenzylammonium chloride, BTEAC, TEBA
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2(C2H5)3NCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-270-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
300 °C
Potenza
2219 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
190-192 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point >275 °C
Solubilità
630 g/L
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 275 °C - closed cup