Documenti
8.08634
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl tridecanoate, Tridecanoic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
248-929-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3