Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 405,00 € |
Informazioni su questo articolo
405,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
altretamine
manufacturer/tradename
USP
mp
171-175 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN(C)c1nc(nc(n1)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H18N6/c1-13(2)7-10-8(14(3)4)12-9(11-7)15(5)6/h1-6H3
InChI key
UUVWYPNAQBNQJQ-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Altretamine Capsules
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family altretamine | API family - | API family altretamine | API family azacitidine |
| mp 171-175 °C (lit.) | mp 171-175 °C (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Altretamine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?