Documenti fondamentali
8.07532
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Propanethiol, Isopropyl mercaptan
Scegli un formato
100 ML
51,10 €
500 ML
59,08 €
45 KG
1.740,00 €
51,10 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
51,10 €
500 ML
59,08 €
45 KG
1.740,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHSH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
200-861-4
NACRES:
NA.22
51,10 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
331 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Viscosità cinematica
0.468 cSt(20 °C)
P. ebollizione
52.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-130.5 °C
Temp. transizione
flash point -31 °C
Densità
0.813 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
SC(C)C
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Propanethiol, also known as isopropyl mercaptan, is an organosulfur compound. The presence of the thiol group imparts significant nucleophilicity to the molecule, enabling it to participate in a variety of chemical reactions, including nucleophilic substitution. It serves as a precursor for synthesis of sulfur-containing compounds including thiol derivatives, thioethers, and disulfides. Additionally, it functions as a chain transfer agent in radical polymerization in the synthesis of polymers.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-31 °C - closed cup