Documenti
8.07502
Sigma-Aldrich
3-Pentanol
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Pentanol, Diethyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
209-526-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
11.69 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
360 °C
Potenza
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
2066 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-8 % (v/v)
P. eboll.
115-116 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-8 °C
Temp. transizione
flash point 33 °C
Solubilità
55 g/L
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Pentanol for synthesis. CAS No. 584-02-1, EC Number 209-526-7.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.821
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup