Documenti
8.03548
Sigma-Aldrich
Dipropylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Dipropylamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
205-565-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
38 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
260 °C
Potenza
925 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8-9.3 % (v/v)
P. eboll.
105 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-63 °C
Temp. transizione
flash point 7 °C
Solubilità
35 g/L (experimental)
Densità
0.74 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.738 - 0.740
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup