8.03269
4-Methyl-1,3-phenylenediamine
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.017 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
505 °C
Potenza
73 mg/kg LD50, oral (Rat)
650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
99 °C
Temp. transizione
flash point 160 °C
Solubilità
38 g/L
Densità
1.26 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List