Documenti fondamentali
8.03264
Sigma-Aldrich
1,1-Iminodi-2-propanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1,1-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine, Bis(2-hydroxypropyl)amine
Scegli un formato
100 G
37,50 €
1 KG
50,90 €
25 KG
487,00 €
37,50 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
37,50 €
1 KG
50,90 €
25 KG
487,00 €
About This Item
Formula condensata:
[CH3CH(OH)CH2]2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-820-9
NACRES:
NA.22
37,50 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.02 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
290 °C
Potenza
4765 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.6-8.0 % (v/v)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
249 °C/1013 hPa
Punto di fusione
40.0-48.0 °C
Temp. transizione
flash point 135 °C
Solubilità
870 g/L
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup