Documenti fondamentali
8.02622
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane, 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 1-Chloro-2-methyl-3-bromopropane
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH(CH3)CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.46
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
230-224-6
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
157-159 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.48 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3
ZKDOQFPDSUOLGF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.481 - 1.484
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup