Documenti fondamentali
8.02613
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Chloroaniline, p-Chloroaniline
Scegli un formato
100 G
30,10 €
500 G
64,90 €
30,10 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
30,10 €
500 G
64,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-401-0
NACRES:
NA.22
30,10 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.07 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
685 °C
Potenza
256 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C, 1 g/L in H2O)
P. ebollizione
232 °C/1013 hPa
Punto di fusione
66-69 °C
Temp. transizione
flash point 132 °C (DIN 51758)
Solubilità
2.2 g/L
Densità
1.17 g/cm3 at 70 °C
Densità bulk
790 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)