8.02295
4-Chloro-3-methylphenol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
590 °C
Potenza
1830 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
P. ebollizione
235-239 °C/1013 hPa
Punto di fusione
63-65 °C
Temp. transizione
flash point 118 °C
Solubilità
3.9 g/L
Densità
1.37 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Compression of mono-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester and di-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester through kinetic study: This study discusses a method using 4-chloro-3-methylphenol and POCl3 taken in a 2:1 ratio, exploring their kinetic behaviors (AR Teli, AA Khan, SH Dar, A Rashid, 2017).
- Commercially Important Chlorinated Phenols: Reviews the usage of 4-chloro-3-methylphenol among other chlorinated phenols in various industrial applications (K Smith, G El-Hiti).
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 64 °C
Melting range (upper value): ≤ 67 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118.0 °C - closed cup