Key Documents
8.02195
Sigma-Aldrich
Benzoylacetone
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-286-4
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
54-56 °C
Solubilità
insoluble 0.38 g/L
Densità
1.09 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3