Documenti
8.01395
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Butoxyethyl acetate, Ethylene glycol monobutyl ether acetate, Ethylene glycol butyl ether acetate, Acetic acid 2-butoxyethyl ester, Butyl glycol acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-933-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.31 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
280 °C
Potenza
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.7-8.4 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
194-196 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-64--62 °C
Temp. transizione
flash point 78 °C
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Three-Dimensional Printing of Poly(glycerol sebacate) Acrylate Scaffolds via Digital Light Processing.: This research demonstrates the use of 2-butoxyethyl acetate in the solvent processing part of 3D printing polymers, suggesting its potential in biomedical applications and materials science (Wu YL et al., 2020).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup