8.01113
2-Aminopyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Aminopyridine, 2-Pyridylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
5 hPa ( 125 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
>630 °C
Potenza
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
209-211 °C/1013 hPa
Punto di fusione
55-58 °C
Temp. transizione
flash point 92 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup