8.01079
Aluminium triisopropylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Aluminium triisopropylate, Aluminium isopropoxide
Scegli un formato
27,44 €
Prezzo di listino39,20 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
27,44 €
Prezzo di listino39,20 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.13 hPa ( 21 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
11300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2 % (v/v)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. ebollizione
135 °C/13 hPa
Punto di fusione
130-134 °C
Temp. transizione
flash point 16 °C
Densità
1.035 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Al](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1