Documenti fondamentali
8.00273
Sigma-Aldrich
4′-Aminoacetophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Aminoacetophenone, 1-(4-Aminophenyl)-ethanone
About This Item
Formula condensata:
4-(NH2)C6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-801-2
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Potenza
381 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
292-294 °C/1013 hPa
Punto di fusione
103-106 °C
Solubilità
6.5 g/L
Densità bulk
580 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluorene 98%
Sigma-Aldrich
128333
Fluorene