Documenti fondamentali
69740
Sigma-Aldrich
pET-21a(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
Sinonimo/i:
cloning vector, expression vector, vector
Scegli un formato
10 μG
306,00 €
306,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
306,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106610
NACRES:
NA.51
306,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1