Documenti fondamentali
65092-M
Sigma-Aldrich
Gram Stain Set
Sinonimo/i:
bacteria
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
HARLECO® Complete bacterial staining kit (4 x 500mL) containing crystal violet, iodine, decolorizer and safranin stain.
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For use in Gram staining of bacteria.
Componenti
Complete kit containing crystal violet, iodine, decolorizer and safranin stain.
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6