Documenti
627609
Sigma-Aldrich
Caspase Inhibitor I
InSolution
Sinonimo/i:
InSolution Caspase Inhibitor I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30FN3O7
Peso molecolare:
467.49
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
When using with a purified recombinant enzyme, pretreatment with an esterase is required.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
Fas-mediated apoptosis in Jurkat cells and staurosporine-induced cell death in corneal epithelial cells
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 10 mM (1 mg in 214 µl) solution of Caspase Inhibitor I Cat. No. 627610 in DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot, purge with inert gas, and freeze(-20°C).
Risultati analitici
Single spot by TLC
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)