Documenti fondamentali
6.17740
Supelco
Fluoruro di ammonio
purified grade
Sinonimo/i:
Ammonium fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4FN
Numero CAS:
Peso molecolare:
37.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado:
purified grade
Grado
purified grade
Stringa SMILE
F.F.N
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)